3-Bromo-2-fluoropyridine ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
B3721-1G B3721-5G
TCIAB3721-1GEA 27.5 EUR InStock
TCIAB3721-1G TCIAB3721-5G
3-Bromo-2-fluoropyridine ≥98.0% (par GC)
3-Bromo-2-fluoropyridine
Formule: C₅H₃BrFN
Point d'ébullition: 76°C
Numéro MDL: MFCD04112496
Numéro CAS: 36178-05-9
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4a6753e6f47650a1b267a581fb47cc31fd0193eb&vid=4a6753e6f47650a1b267a581fb47cc31fd0193eb&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité