Acide 3-bromo-o-toluique ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
B3221-25G B3221-5G
TCIAB3221-25GEA 268 EUR InStock
TCIAB3221-25G TCIAB3221-5G
Acide 3-bromo-o-toluique ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Acide 3-bromo-o-toluique
Formule: C₈H₇BrO₂
MW: 215,05 g/mol
Numéro MDL: MFCD00270097
Numéro CAS: 76006-33-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=164be1469eae66e7a26f16385420b08931240ee8&vid=164be1469eae66e7a26f16385420b08931240ee8&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 152.0 to 156.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité