Acide 3-bromo-4-chlorobenzoïque ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
B3308-1G B3308-5G
TCIAB3308-1GEA 33 EUR InStock
TCIAB3308-1G TCIAB3308-5G
Acide 3-bromo-4-chlorobenzoïque ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Acide 3-bromo-4-chlorobenzoïque
Formule: C₇H₄BrClO₂
MW: 235,46 g/mol
Numéro MDL: MFCD00079706
Numéro CAS: 42860-10-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=64593b1ff4f4daa1db9dc19d8153400d718c503e&vid=64593b1ff4f4daa1db9dc19d8153400d718c503e&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 217.0 to 223.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité