5-Bromo-2,3-dichloropyridine
012745-1G 012745-5G
FLUO012745-1GEA 0 EUR InStock
FLUO012745-1G FLUO012745-5G
5-Bromo-2,3-dichloropyridine
5-Bromo-2,3-dichloropyridine
Formule: C₅H₂BrCl₂N
MW: 226,89 g/mol
Numéro MDL: MFCD04112492
Numéro CAS: 97966-00-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité