3-Bromo-5-chloropyridine ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
B3608-1G B3608-5G
TCIAB3608-1GEA 37.4 EUR InStock
TCIAB3608-1G TCIAB3608-5G
3-Bromo-5-chloropyridine ≥98.0% (par GC)
3-Bromo-5-chloropyridine
Formule: C₅H₃BrClN
MW: 192,44 g/mol
Numéro MDL: MFCD04114221
Numéro CAS: 73583-39-8
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6b42868d08b2ce5685d68fc73615397bc0dfd236&vid=6b42868d08b2ce5685d68fc73615397bc0dfd236&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 78.0 to 82.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité