L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
3-Bromo-5-fluoropyridine 98,0 GC_ASSAY_METHOD
Fournisseur: TCI
Attention
B3244-1G B3244-5G
TCIAB3244-1GEA 25.3 EUR InStock
TCIAB3244-1G TCIAB3244-5G
3-Bromo-5-fluoropyridine 98,0 GC_ASSAY_METHOD
3-Bromo-5-fluoropyridine
Formule: C₅H₃BrFN
MW: 175.99 g/mol
Point d'ébullition: 78°C
Point d'éclair: 64°C
Numéro MDL: MFCD04112555
Numéro CAS: 407-20-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=386c6918fa0438e61772a47e71899c1a0b132fab&vid=386c6918fa0438e61772a47e71899c1a0b132fab&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to lump
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité