Acide 3-bromo-5-nitrobenzoïque ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
B3370-1G B3370-5G
TCIAB3370-1GEA 39.6 EUR InStock
TCIAB3370-1G TCIAB3370-5G
Acide 3-bromo-5-nitrobenzoïque ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Acide 3-bromo-5-nitrobenzoïque
Formule: C₇H₄BrNO₄
MW: 246,02 g/mol
Numéro MDL: MFCD00100098
Numéro CAS: 6307-83-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=19dba17a4f8a60d82e5811bd3e124cf466740f24&vid=19dba17a4f8a60d82e5811bd3e124cf466740f24&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 160.0 to 164.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité