Acide 5-bromo-2-fluorobenzoïque ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
B2974-5G B2974-1G B2974-25G
TCIAB2974-5GEA 52.8 EUR InStock
TCIAB2974-5G TCIAB2974-1G TCIAB2974-25G
Acide 5-bromo-2-fluorobenzoïque ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
Acide 5-bromo-2-fluorobenzoïque
Formule: C₇H₄BrFO₂
MW: 219,01 g/mol
Numéro MDL: MFCD00143423
Numéro CAS: 146328-85-0
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e9f621216b8f09b522ab72509299d7d0ec20c78d&vid=e9f621216b8f09b522ab72509299d7d0ec20c78d&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %
Melting point 147.0 to 153.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité