5-Bromo-2-fluoropyridine ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
B2705-25G B2705-5G
TCIAB2705-25GEA 125 EUR InStock
TCIAB2705-25G TCIAB2705-5G
5-Bromo-2-fluoropyridine ≥98.0% (par GC)
5-Bromo-2-fluoropyridine
Formule: C₅H₃BrFN
MW: 175,99 g/mol
Point d'ébullition: 63°C
Point d'éclair: 73°C
Numéro MDL: MFCD01863742
Numéro CAS: 766-11-0
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cf32705256a5584718f7b128bb3849a444323a15&vid=cf32705256a5584718f7b128bb3849a444323a15&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité