5-Bromopyridine-2-ol ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 5-Bromo-2-pyridinol, 3-Bromo-6-hydroxypyridine, 3-Bromo-6-pyridinol, 5-Bromopyridin-2-ol
B2207-25G B2207-5G
TCIAB2207-25GEA 86.9 EUR InStock
TCIAB2207-25G TCIAB2207-5G
5-Bromopyridine-2-ol ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
5-Bromopyridine-2-ol
Formule: C₅H₄BrNO
MW: 174 g/mol
Numéro MDL: MFCD00234042
Numéro CAS: 13466-38-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b545ace9874fc35b9c9b36e14dcc8a7a9b57c349&vid=b545ace9874fc35b9c9b36e14dcc8a7a9b57c349&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 178.0 to 182.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité