5-Bromo-2-méthoxypyridine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
B2398-25G B2398-5G
TCIAB2398-25GEA 84.7 EUR InStock
TCIAB2398-25G TCIAB2398-5G
5-Bromo-2-méthoxypyridine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
5-Bromo-2-méthoxypyridine
Formule: C₆H₆BrNO
MW: 188,02 g/mol
Point d'ébullition: 195°C
Point d'éclair: 96°C
Numéro MDL: MFCD01318952
Numéro CAS: 13472-85-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ce9439412a7247517562cac4d7c39ac1683519b6&vid=ce9439412a7247517562cac4d7c39ac1683519b6&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité