3-Chloro-2-fluorobenzaldéhyde ≥95.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
C2127-25G C2127-5G
TCIAC2127-25GEA 247 EUR InStock
TCIAC2127-25G TCIAC2127-5G
3-Chloro-2-fluorobenzaldéhyde ≥95.0% (par GC)
3-Chloro-2-fluorobenzaldéhyde
Formule: C₇H₄ClFO
MW: 158,56 g/mol
Point d'éclair: 86°C
Numéro MDL: MFCD01631571
Numéro CAS: 85070-48-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=48304cd21fb753362798176698362d9054cec51c&vid=48304cd21fb753362798176698362d9054cec51c&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light orange to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité