3-Chloro-2-fluoropyridine ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
C2515-25G C2515-5G
TCIAC2515-25GEA 219 EUR InStock
TCIAC2515-25G TCIAC2515-5G
3-Chloro-2-fluoropyridine ≥98.0% (par GC)
3-Chloro-2-fluoropyridine
Formule: C₅H₃ClFN
Point d'ébullition: 70°C
Point d'éclair: 52°C
Numéro MDL: MFCD04114144
Numéro CAS: 1480-64-4
ONU: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=091184f96ac14654d1ed3d09fabe6bd22d90b67a&vid=091184f96ac14654d1ed3d09fabe6bd22d90b67a&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité