3-Chloropyridine-2-ol ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
C2340-1G C2340-5G
TCIAC2340-1GEA 27.5 EUR InStock
TCIAC2340-1G TCIAC2340-5G
3-Chloropyridine-2-ol ≥98.0% (par GC)
3-Chloropyridine-2-ol
Formule: C₅H₄ClNO
MW: 129,55 g/mol
Numéro MDL: MFCD01646109
Numéro CAS: 13466-35-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2a981d4ea700eb2d5935cc7bb4f76506868fb0cd&vid=2a981d4ea700eb2d5935cc7bb4f76506868fb0cd&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 174.0 to 180.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité