Acide 3-chloro-o-toluique ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI EUROPE
TCIAC2057-5GEA 77 EUR InStock
TCIAC2057-5G TCIAC2057-1G
Acide 3-chloro-o-toluique ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
Acide 3-chloro-o-toluique
Formule: C₈H₇ClO₂
MW: 170,6 g/mol
Numéro MDL: MFCD00053312
Numéro CAS: 7499-08-3
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/91/21/28939121.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %
Melting point 162.0 to 166.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité