Acide 3-chloro-p-toluique ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI EUROPE
TCIAC2462-5GEA 29.7 EUR InStock
TCIAC2462-5G TCIAC2462-25G
Acide 3-chloro-p-toluique ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Acide 3-chloro-p-toluique
Formule: C₈H₇ClO₂
MW: 170,6 g/mol
Numéro MDL: MFCD00045841
Numéro CAS: 5162-82-3
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/94/67/28939467.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light red to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 200.0 to 204.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité