Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

5-Chloropyridine-3-ol ≥98.0% (par GC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI EUROPE
Synonyms: 3-Chloropyridine-5-ol

TCIAC1257-5GEA 53.9 EUR InStock
TCIAC1257-5G
5-Chloropyridine-3-ol ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
5-Chloropyridine-3-ol


Formule: C₅H₄ClNO
MW: 129,55 g/mol
Point de fusion: 158 °C
Numéro MDL: MFCD00006379
Numéro CAS: 74115-12-1
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/85/07/28938507.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 160.0 to 163.0 deg-C

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité