Acide 5-chloro-2-fluorobenzoïque ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI EUROPE
TCIAC2094-25GEA 259 EUR InStock
TCIAC2094-25G TCIAC2094-5G
Acide 5-chloro-2-fluorobenzoïque ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Acide 5-chloro-2-fluorobenzoïque
Formule: C₇H₄ClFO₂
MW: 174,56 g/mol
Numéro MDL: MFCD00665762
Numéro CAS: 394-30-9
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/91/50/28939150.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 149.0 to 153.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité