5-Chloropyridine-2-ol ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 3-Chloro-6-pyridinol, 5-Chloro-2-pyridinol, 3-Chloro-6-hydroxypyridine
C1245-25G C1245-5G
TCIAC1245-25GEA 58.3 EUR InStock
TCIAC1245-25G TCIAC1245-5G
5-Chloropyridine-2-ol ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
5-Chloropyridine-2-ol
Formule: C₅H₄ClNO
MW: 129,55 g/mol
Point de fusion: 163 °C
Numéro MDL: MFCD00006275
Numéro CAS: 4214-79-3
EINECS: 224-146-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f91c49a2d7639b07a01806ea68b9c74040c6bba9&vid=12332f99788218add41b1b6ab6e9a9dcb208a5c0&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 163.0 to 166.0 deg-C
Solubility in hot Water within almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité