Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

3-Chlorobenzamide ≥98.0% (sur base azote total)

Fournisseur: TCI

C0562-25G C0562-250G
TCIAC0562-25GEA 73.7 EUR InStock
TCIAC0562-25G TCIAC0562-250G
3-Chlorobenzamide ≥98.0% (sur base azote total)
3-Chlorobenzamide


Formule: C₇H₆ClNO
MW: 155,58 g/mol
Numéro MDL: MFCD00014799
Numéro CAS: 618-48-4
EINECS: 210-554-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=43ea3934a2cdf14f8687ff68cdb2c7c68933fc1c&vid=43ea3934a2cdf14f8687ff68cdb2c7c68933fc1c&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Melting point 133.0 to 136.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité