Chlorure de 3-chlorobenzoyle ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI EUROPE
Synonyms: Chlorure de m-chlorobenzoyle
TCIAC0139-25GEA 35.2 EUR InStock
TCIAC0139-25G
Chlorure de 3-chlorobenzoyle ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Chlorure de 3-chlorobenzoyle
Formule: C₇H₄Cl₂O
MW: 175,01 g/mol
Point d'ébullition: 222°C
Point de fusion: 44 °C
Point d'éclair: 117°C
Numéro MDL: MFCD00000671
Numéro CAS: 618-46-2
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité