3-Chloro-2,4,5,6-tétrafluoropyridine ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 3-Chlorotetrafluoropyridine
C1549-25G C1549-5G
TCIAC1549-25GEA 119 EUR InStock
TCIAC1549-25G TCIAC1549-5G
3-Chloro-2,4,5,6-tétrafluoropyridine ≥98.0% (par GC)
3-Chloro-2,4,5,6-tétrafluoropyridine
Formule: C₅ClF₄N
MW: 185,51 g/mol
Point d'ébullition: 71°C
Densité: 1,64 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00010624
Numéro CAS: 1735-84-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=851df90a532305337d9ffdf0d3bde3e4ed2b5958&vid=851df90a532305337d9ffdf0d3bde3e4ed2b5958&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité