3-Éthyl-3-pentanol ≥99.0% (par GC)
Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
TCIAE0157-25MLEA 101 EUR InStock
TCIAE0157-25ML TCIAE0157-100ML
3-Éthyl-3-pentanol ≥99.0% (par GC)
3-Éthyl-3-pentanol
Formule: C₇H₁₆O
MW: 116,2 g/mol
Point d'ébullition: 143°C
Point de fusion: –11,9 °C
Point d'éclair: 40°C
Numéro MDL: MFCD00004484
Numéro CAS: 597-49-9
ADR: 3,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité