Acide 3-fluoro-p-toluique ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
F0552-25G F0552-5G
TCIAF0552-25GEA 241 EUR InStock
TCIAF0552-25G TCIAF0552-5G
Acide 3-fluoro-p-toluique ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Acide 3-fluoro-p-toluique
Formule: C₈H₇FO₂
MW: 154,14 g/mol
Point d'ébullition: 263 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 159…160 °C
Numéro MDL: MFCD00002490
Numéro CAS: 350-28-7
EINECS: 206-498-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9918b77148bb01c56116242d08156e8287e7322c&vid=9918b77148bb01c56116242d08156e8287e7322c&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 171.0 to 175.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité