3-Fluorobenzamide ≥97.0% (par HPLC, azote total)
Fournisseur: TCI
F0266-25G F0266-5G
TCIAF0266-25GEA 274 EUR InStock
TCIAF0266-25G TCIAF0266-5G
3-Fluorobenzamide ≥97.0% (par HPLC, azote total)
3-Fluorobenzamide
Formule: C₇H₆FNO
MW: 139,13 g/mol
Point d'ébullition: 287 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 133 °C
Numéro MDL: MFCD00007983
Numéro CAS: 455-37-8
EINECS: 207-247-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ccdc0460bd3ad924f835e1942eba42d0c9d57b5b&vid=ccdc0460bd3ad924f835e1942eba42d0c9d57b5b&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 97.0 %
Melting point 130.0 to 132.0 deg-C
Solubility in Methanol very faint turbidity
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité