Chlorure de 3-fluorobenzoyle ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 3-Fluorobenzoylchloride, m-Fluorobenzoyl chloride
F0277-25G F0277-5G
TCIAF0277-25GEA 84.7 EUR InStock
TCIAF0277-25G TCIAF0277-5G
Chlorure de 3-fluorobenzoyle ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
Chlorure de 3-fluorobenzoyle
Formule: C₇H₄ClFO
MW: 158,56 g/mol
Point d'ébullition: 91°C
Point de fusion: –30 °C
Densité: 1,3 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 82°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000670
Numéro CAS: 1711-07-5
EINECS: 216-977-3
ONU: 3265
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f04a37933fd9b34ed57d1457ec8f3c523b0d1a98&vid=cae9e880f5d05e1f14e29a4a24bbdcfc46a72799&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 97.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité