Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

(±)-1-Pentyne-3-ol ≥97.0% (par GC)

Fournisseur: TCI EUROPE
Danger

TCIAP0069-10GEA 157 EUR InStock
TCIAP0069-10G
(±)-1-Pentyne-3-ol ≥97.0% (par GC)
(±)-1-Pentyne-3-ol


Formule: C₅H₈O
MW: 84,12 g/mol
Point d'ébullition: 125°C
Point d'éclair: 29°C
Numéro MDL: MFCD00004572
Numéro CAS: 4187-86-4
ADR: 3,III
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/07/74/28990774.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité