Alcool propargylique ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
P0536-25ML P0536-500ML P0536-100ML
TCIAP0536-25MLEA 47.3 EUR InStock
TCIAP0536-25ML TCIAP0536-500ML TCIAP0536-100ML
Alcool propargylique ≥98.0% (par GC)
Alcool propargylique
Formule: C₃H₄O
MW: 56,06 g/mol
Point d'ébullition: 113°C
Point de fusion: -52°C
Densité: 0,9485 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 33°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00002912
Numéro CAS: 107-19-7
EINECS: 203-471-2
ONU: 2929
ADR: 6.1,I
Merck Index: 14,07809
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d7a534471bfe39910122a5da60af99c37b9d90f2&vid=d7a534471bfe39910122a5da60af99c37b9d90f2&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité