(±)-3-Méthyl-1-pentanol ≥99.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 3-Methylpentan-1-ol, (±)-3-Methylpentan-1-ol, 3-Methyl-1-pentanol
M0600-10ML M0600-100ML
TCIAM0600-10MLEA 33 EUR InStock
TCIAM0600-10ML TCIAM0600-100ML
(±)-3-Méthyl-1-pentanol ≥99.0% (par GC)
(±)-3-Méthyl-1-pentanol
Formule: C₆H₁₄O
MW: 102,18 g/mol
Point d'ébullition: 152°C
Point de fusion: –70 °C
Densité: 0,823 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 58°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002937
Numéro CAS: 589-35-5
EINECS: 209-644-9
ONU: 1987
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f1d9a214937ab792a41b3d9ab0a4c547f1c7ecd6&vid=f1d9a214937ab792a41b3d9ab0a4c547f1c7ecd6&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité