3-Méthyl-3-pentanol ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
M0387-25ML M0387-100ML
TCIAM0387-25MLEA 48.4 EUR InStock
TCIAM0387-25ML TCIAM0387-100ML
3-Méthyl-3-pentanol ≥98.0% (par GC)
3-Méthyl-3-pentanol
Formule: C₆H₁₄O
Point d'ébullition: 126°C
Point de fusion: –53 °C
Densité: 0,8452 g/cm³ (0 °C)
Point d'éclair: 24°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004483
Numéro CAS: 77-74-7
EINECS: 201-053-4
ONU: 1987
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f45af6dc4662456d35b01d86cd06e5035f5481cf&vid=f45af6dc4662456d35b01d86cd06e5035f5481cf&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité