Acide isovalérique ≥99.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 3-Methylbutyric acid, Isopropyl acetic acid, 3-Methylbutanoic acid
M0182-25ML M0182-500ML
TCIAM0182-25MLEA 17.6 EUR InStock
TCIAM0182-25ML TCIAM0182-500ML
Acide isovalérique ≥99.0% (par GC)
Acide isovalérique
Formule: C₅H₁₀O₂
MW: 102,13 g/mol
Point d'ébullition: 175°C
Point de fusion: –33 °C
Densité: 0,93 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 79°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002726
Numéro CAS: 503-74-2
EINECS: 207-975-3
ONU: 2922
ADR: 8,II
Merck Index: 14,05231
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a5332f6fcd6a19ddb47f10972fdf65c46398d1a0&vid=a5332f6fcd6a19ddb47f10972fdf65c46398d1a0&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité