3-Méthylindole ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
M0347-1G M0347-25G M0347-5G
TCIAM0347-1GEA 42.9 EUR InStock
TCIAM0347-1G TCIAM0347-25G TCIAM0347-5G
3-Méthylindole ≥98.0% (par GC)
3-Méthylindole
Formule: C₉H₉N
Point d'ébullition: 141°C
Point de fusion: 95…97 °C
Densité: 1,003 g/cm³ (99.6 °C)
Numéro MDL: MFCD00005627
Numéro CAS: 83-34-1
EINECS: 201-471-7
Merck Index: 14,08560
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=75dbbf9f8a80be304b13d241c05541519c183458&vid=75dbbf9f8a80be304b13d241c05541519c183458&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 95.0 to 98.0 deg-C
Solubility in EtOH almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité