Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

(±)-Acide 3-méthylvalérique ≥98.0% (par GC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI EUROPE

TCIAM0569-10GEA 64.9 EUR InStock
TCIAM0569-10G
(±)-Acide 3-méthylvalérique ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
(±)-Acide 3-méthylvalérique


Formule: C₆H₁₂O₂
MW: 116,16 g/mol
Point d'ébullition: 197°C
Point de fusion: –41 °C
Point d'éclair: 85°C
Numéro MDL: MFCD00002729
Numéro CAS: 105-43-1
ADR: 8,III
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/40/28/28974028.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité