Acide 3-phénylpropionique ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 3-Phenylpropanoic acid, Hydrocinnamic acid
H0183-25G H0183-500G H0183-100G
TCIAH0183-25GEA 17.6 EUR InStock
TCIAH0183-25G TCIAH0183-500G TCIAH0183-100G
Acide 3-phénylpropionique ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Acide 3-phénylpropionique
Formule: C₉H₁₀O₂
MW: 150,18 g/mol
Point d'ébullition: 280°C
Point de fusion: 46…47 °C
Densité: 1,071 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002771
Numéro CAS: 501-52-0
EINECS: 207-924-5
Merck Index: 14,04784
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=93007619fd9bc8df4c82dfce56f2af9860c0e84e&vid=93007619fd9bc8df4c82dfce56f2af9860c0e84e&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 47.0 to 51.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité