5-Fluoroindoline-2,3-dione ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
F0589-25G F0589-5G
TCIAF0589-25GEA 104 EUR InStock
TCIAF0589-25G TCIAF0589-5G
5-Fluoroindoline-2,3-dione ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
5-Fluoroindoline-2,3-dione
Formule: C₈H₄FNO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00022795
Numéro CAS: 443-69-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5fa8b357345e76ecbe85eb6436f4bd73a713952d&vid=5fa8b357345e76ecbe85eb6436f4bd73a713952d&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Amber to Dark green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 224.0 to 230.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité