5-Méthylindoline-2,3-dione ≥99.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
M1703-25G M1703-5G
TCIAM1703-25GEA 121 EUR InStock
TCIAM1703-25G TCIAM1703-5G
5-Méthylindoline-2,3-dione ≥99.0% (par GC)
5-Méthylindoline-2,3-dione
Formule: C₉H₇NO₂
Numéro MDL: MFCD00005721
Numéro CAS: 608-05-9
EINECS: 210-152-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=60c705a27d96528b65bd6159cf6bcf3eb0e7144b&vid=60c705a27d96528b65bd6159cf6bcf3eb0e7144b&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Orange to Amber to Dark red powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Melting point 186.0 to 190.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité