Acide 4-benzoylbenzoïque ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
B1164-25G B1164-5G
TCIAB1164-25GEA 213 EUR InStock
TCIAB1164-25G TCIAB1164-5G
Acide 4-benzoylbenzoïque ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Acide 4-benzoylbenzoïque
Formule: C₁₄H₁₀O₃
MW: 226,23 g/mol
Point d'ébullition: 416 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 69 °C
Numéro MDL: MFCD00002560
Numéro CAS: 611-95-0
EINECS: 210-286-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3187189e8093aff72fe8cacfb7cca39d6e3e3b15&vid=3187189e8093aff72fe8cacfb7cca39d6e3e3b15&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 196.0 to 202.0 deg-C
Solubility in hot Methanol almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité