4-(Trifluorométhoxy)benzaldéhyde ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
T2256-25G T2256-5G
TCIAT2256-25GEA 203 EUR InStock
TCIAT2256-25G TCIAT2256-5G
4-(Trifluorométhoxy)benzaldéhyde ≥97.0% (par GC)
4-(Trifluorométhoxy)benzaldéhyde
Formule: C₈H₅F₃O₂
MW: 190,12 g/mol
Point d'ébullition: 93°C
Densité: 1,331 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 70°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00041530
Numéro CAS: 659-28-9
EINECS: 211-531-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7a052480042b6ba99f51c2c3f5bd6da116ba1a70&vid=7a052480042b6ba99f51c2c3f5bd6da116ba1a70&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité