4-Amino-1-butanol ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 4-Hydroxybutylamine, 4-Amino-1-butanol
A1013-25G A1013-5G
TCIAA1013-25GEA 239 EUR InStock
TCIAA1013-25G TCIAA1013-5G
4-Amino-1-butanol ≥98.0% (par GC)
4-Aminobutan-1-ol
Formule: C₄H₁₁NO
MW: 89,14 g/mol
Point d'ébullition: 206°C
Point de fusion: 16…18 °C
Densité: 0,967 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 108°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008230
Numéro CAS: 13325-10-5
EINECS: 236-364-4
ONU: 2735
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8210b631a54dec476b9bf4e1d7b8c551f3e36ad1&vid=8210b631a54dec476b9bf4e1d7b8c551f3e36ad1&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité