Amino-4-chloro-2-pyridine
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2-Chloro-4-aminopyridine
A0895-1G A0895-25G A0895-5G
TCIAA0895-1GEA 17.6 EUR InStock
TCIAA0895-1G TCIAA0895-25G TCIAA0895-5G
Amino-4-chloro-2-pyridine
4-Amino-2-chloropyridine
Formule: C₅H₅ClN₂
MW: 128,56 g/mol
Point d'ébullition: 300 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 87…89 °C
Numéro MDL: MFCD00060089
Numéro CAS: 14432-12-3
EINECS: 238-403-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5674b8c9b80df1c7c4f9ca0840e4356059464240&vid=5674b8c9b80df1c7c4f9ca0840e4356059464240&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 90.0 to 94.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité