Amino-4-dichloro-3,5-pyridine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 3,5-Dichloro-4-pyridylamine, 3,5-Dichloropyridin-4-amine
A1545-25G A1545-5G
TCIAA1545-25GEA 72.6 EUR InStock
TCIAA1545-25G TCIAA1545-5G
Amino-4-dichloro-3,5-pyridine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
4-Amino-3,5-dichloropyridine
Formule: C₅H₄Cl₂N₂
MW: 163,01 g/mol
Numéro MDL: MFCD00125023
Numéro CAS: 22889-78-7
EINECS: 245-304-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=757102df92c8f29e29243dad167de237ba06c792&vid=757102df92c8f29e29243dad167de237ba06c792&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 160.0 to 163.0 deg-C
Solubility in Methanol very faint turbidity
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité