4-Aminobenzamide ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
A0631-25G A0631-500G
TCIAA0631-25GEA 18.7 EUR InStock
TCIAA0631-25G TCIAA0631-500G
4-Aminobenzamide ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
4-Aminobenzamide
Formule: C₇H₈N₂O
MW: 136,15 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007999
Numéro CAS: 2835-68-9
EINECS: 220-612-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f6c16667a05f7894765e93848195ef3938d1d3d8&vid=f6c16667a05f7894765e93848195ef3938d1d3d8&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 181.0 to 185.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité