Acide 4-bromo-2,6-difluorobenzoïque ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
B3447-5G B3447-1G
TCIAB3447-5GEA 78.1 EUR InStock
TCIAB3447-5G TCIAB3447-1G
Acide 4-bromo-2,6-difluorobenzoïque ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Acide 4-bromo-2,6-difluorobenzoïque
Formule: C₇H₃BrF₂O₂
MW: 237 g/mol
Numéro MDL: MFCD03094085
Numéro CAS: 183065-68-1
EINECS: 457-940-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9d31d5f862ab87d68e2a5d0dab6f4560ece9760d&vid=9d31d5f862ab87d68e2a5d0dab6f4560ece9760d&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 200.0 to 204.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité