4-Bromo-2-chloropyridine ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
B2951-1G B2951-5G
TCIAB2951-1GEA 0 EUR InStock
TCIAB2951-1G TCIAB2951-5G
4-Bromo-2-chloropyridine ≥98.0% (par GC)
4-Bromo-2-chloropyridine
Formule: C₅H₃BrClN
Point d'ébullition: 70°C
Numéro MDL: MFCD03840756
Numéro CAS: 73583-37-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8441d9c0a5c225ae3f53d8d4eb933bca720a45f9&vid=8441d9c0a5c225ae3f53d8d4eb933bca720a45f9&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White or Colorless to Yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Freezing point 18.0 to 22.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité