4-Bromo-2-méthylpyridine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
B3279-1G B3279-5G
TCIAB3279-1GEA 75.9 EUR InStock
TCIAB3279-1G TCIAB3279-5G
4-Bromo-2-méthylpyridine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
4-Bromo-2-méthylpyridine
Formule: C₆H₆BrN
Point d'ébullition: 76°C
Point d'éclair: 79°C
Numéro MDL: MFCD03788196
Numéro CAS: 22282-99-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=22cb8f3b16af1eea80963091534323f4b7b2038b&vid=22cb8f3b16af1eea80963091534323f4b7b2038b&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité