Acide 4-bromo-2-nitrobenzoïque ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI EUROPE
TCIAB3810-5GEA 56.1 EUR InStock
TCIAB3810-5G TCIAB3810-25G
Acide 4-bromo-2-nitrobenzoïque ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Acide 4-bromo-2-nitrobenzoïque
Formule: C₇H₄BrNO₄
MW: 246,02 g/mol
Numéro MDL: MFCD01013599
Numéro CAS: 99277-71-1
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/51/41/28935141.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Gray to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 95.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 163.0 to 167.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité