Chlorure de 4-bromobenzoyle ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: p-Bromobenzoyl chloride
B0558-25G B0558-250G
TCIAB0558-25GEA 33 EUR InStock
TCIAB0558-25G TCIAB0558-250G
Chlorure de 4-bromobenzoyle ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Chlorure de 4-bromobenzoyle
Formule: C₇H₄BrClO
MW: 219,46 g/mol
Point d'ébullition: 247°C
Point de fusion: 36 °C
Point d'éclair: ≥ 110 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00000683
Numéro CAS: 586-75-4
EINECS: 209-580-1
ONU: 3261
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f5f64575b6a4c7c698e902c9efb41dbc921b2f3f&vid=f5f64575b6a4c7c698e902c9efb41dbc921b2f3f&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %
Melting point 38.0 to 41.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité