Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Acide 4-bromobutyrique ≥95.0% (par GC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI EUROPE

TCIAB1279-25GEA 71.5 EUR InStock
TCIAB1279-25G
Acide 4-bromobutyrique ≥95.0% (par GC, analyse par titration)
Acide 4-bromobutyrique


Formule: BrH₂C(CH₂)₂COOH
MW: 167 g/mol
Point d'ébullition: 142°C
Point de fusion: 29 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00002817
Numéro CAS: 2623-87-2
ADR: 8,III
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/31/12/28933112.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White or Colorless to Light yellow to Light orange powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 95.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité