4-Chlorobenzamide ≥98.0% (par HPLC, azote total)
Fournisseur: TCI
C0563-25G C0563-250G
TCIAC0563-25GEA 99 EUR InStock
TCIAC0563-25G TCIAC0563-250G
4-Chlorobenzamide ≥98.0% (par HPLC, azote total)
4-Chlorobenzamide
Formule: C₇H₆ClNO
Point d'ébullition: 314 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 179 °C
Numéro MDL: MFCD00007993
Numéro CAS: 619-56-7
EINECS: 210-601-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=847b52a36a23e39b2233efd3be213750731e4efb&vid=847b52a36a23e39b2233efd3be213750731e4efb&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Melting point 179.0 to 182.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité