Chlorure de 4-chlorobenzoyle ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: p-Chlorobenzoyl chloride
C0141-25G C0141-500G C0141-100G
TCIAC0141-25GEA 17.6 EUR InStock
TCIAC0141-25G TCIAC0141-500G TCIAC0141-100G
Chlorure de 4-chlorobenzoyle ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Chlorure de 4-chlorobenzoyle
Formule: C₇H₄Cl₂O
MW: 175,01 g/mol
Point d'ébullition: 222°C
Point de fusion: 14…15 °C
Densité: 1,377 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 118°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000686
Numéro CAS: 122-01-0
EINECS: 204-515-3
ONU: 3265
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a5bdce95f35dfe4f54920f0b7a6c087c5191b7ee&vid=a5bdce95f35dfe4f54920f0b7a6c087c5191b7ee&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White or Colorless to Almost white or Almost colorless powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité